MAB80124
Anti-Human Metapneumovirus Antibody, clone 132
clone 132, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
hMPV
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
132, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2