MAB5428
Anti-Retinal Pigment Epithelium 65 Antibody
clone 401.8B11.3D9, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
RPE65
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
401.8B11.3D9, monoclonal
Reattività contro le specie
bovine, human, Xenopus, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPE65(6121)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Sensory & PNS
Immunohistochemistry on frozen tissue sections: 1:250-1:500
Immunoprecipitation: 20 μg of antibody in a reaction volume of 500 μL.
Immunoaffinity purification
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Eye
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2