MAB5350
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 28C4
Sinonimo/i:
ChAT
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody, clone 28C4, clone 28C4, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
28C4, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, guinea pig, monkey
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHAT(1103)
rat ... Chat(290567)
rhesus monkey ... Chat(709977)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Immunohistochemistry on free-floating frozen sections of Rhesus monkey brain fixed with 4% paraformaldehyde and coronal vibratome sections of rat brain fixed with 4% paraformaldehyde and 0.2% glutaraldehyde.
ELISA (two side)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2