Documenti fondamentali
MAB5264
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-recettore per il fattore di crescita nervosa (p75), clone 8211
clone 8211, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
NGF-Receptor p75, Low Affinity NGF Receptor, NGFR
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8211, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NTF3(4908)
Descrizione generale
L′NGFR (recettore per il fattore di crescita nervosa) a bassa affinità, una glicoproteina di 75kDa che attraversa la membrana, è caratterizzato dalla mancanza di attività tirosin-chinasica. A basse concentrazioni di NGF, il recettore p75NGFR interagisce con TrkA, ossia il recettore per NGF ad alta affinità, potenziando la trasduzione del segnale di TrkA. Il recettore p75 lega il fattore di crescita nervosa, il fattore neurotrofico cerebrale, la neurotrofina-3 e la neurotrofina-4 con specificità diversa. p75NGFR riveste grande importanza nella trasduzione dei segnali neurotrofici ed è stato dimostrato che modula la sensibilità di specifiche popolazioni di cellule alla morte cellulare programmata. Può essere espresso da molti tipi di cellule neuronali, anche le forme embrionali, e può essere usato per isolare le cellule progenitrici neuronali.
Specificità
Reagisce con i recettori per l′NGF umani.
Immunogeno
Frammenti di membrana della linea cellulare di melanoma WM-9 (Herlyn et al., 1983).
Applicazioni
Immunoistochimica: 5-10 μg/mL
Immunocitochimica: 5-10 μg/mL
Immunoistochimica su sezioni di paraffina: Cattoretti, Blood 81:1726-1738, 1993. http://www.bloodjournal.org/cgi/reprint/81/7/1726.pdf
Western blotting: 1ug/mL
Purificazione per immunoadsorbimento dei rettori per NGF
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
L′anticorpo anti-recettore per il fattore di crescita nervosa (p75), clone 8211, è diretto contro il recettore p75 e trova applicabilità nelle analisi di IC, IH, IH(P) & WB.
Descrizione del bersaglio
75 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-1111
Stato fisico
Formato: purificato
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Nerve growth factor receptor immunohistochemistry has a limited additional value to diagnose Hirschsprung\'s disease.
Granstrom AL, Orrego A, Svensson PJ, Almstrom M, Skikuniene J, Wester T
Pediatric Surgery International null
Production and characterization of monoclonal antibodies against human malignant melanoma.
Herlyn, M, et al.
Cancer Investigation, 1, 215-224 (1983)
Nerve growth factor is mitogenic for cancerous but not normal human breast epithelial cells.
Descamps, S, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 273, 16659-16662 (1998)
F Hefti et al.
Annals of neurology, 20(3), 275-281 (1986-09-01)
Alzheimer's disease is associated with a pronounced loss of the cholinergic neurons that form the ascending cholinergic projections of the basal forebrain. Even though the disease is also characterized by changes in other neuronal systems and by a high frequency
Darren Carwardine et al.
PloS one, 12(12), e0188967-e0188967 (2017-12-12)
Olfactory ensheathing cell (OEC) transplantation is a promising strategy for treating spinal cord injury (SCI), as has been demonstrated in experimental SCI models and naturally occurring SCI in dogs. However, the presence of chondroitin sulphate proteoglycans within the extracellular matrix