MAB4619
Anti-Bcl-XL Antibody, NT, clone 7D9
clone 7D9, Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7D9, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BCL2L1(598)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2