MAB447
Anti-ER-alpha Antibody, clone AER314
ascites fluid, clone AER314, Chemicon®
Sinonimo/i:
ER, ER1, Estradiol Receptor, ER-alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AER314, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, rabbit, bovine, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099)
Specificità
AFFINITY:
0.8 nM
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunoprecipitation (human)
Immunohistochemistry (mouse): faint staining
Immunohistochemistry (human): reactive on paraffin embedded sections after microwaving. *Some cytoplasmic staining may be seen.
Final working dilutions must be determined by end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1