Key Documents
MAB4400
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-luciferasi di Renilla, clone 5B11.2
ascites fluid, clone 5B11.2, Chemicon®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5B11.2, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
La luciferasi di Renilla è una proteina monomerica bioluminescente derivata dal celenterato Renilla reniformis. È una proteina reporter molto usata per studiare l′espressione o le interazioni geniche. L′enzima di 36 kDa catalizza l'ossidazione del substrato celenterazina a celenterammide, con conseguente emissione di luce visibile. La luciferasi di Renilla è diversa da quella di lucciola (Photalis pyralis) e non riconosce gli stessi substrati, quindi i due enzimi possono essere usati nello stesso saggio.
Specificità
Luciferasi di Renilla
Immunogeno
Proteina di fusione tra luciferasi di Renilla e GST
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epitopi tag & uso generale
Questo anticorpo anti-luciferasi di Renilla, clone 5B11.2, è convalidato per l′uso nei saggi di ELISA, FUNC, NEUT & WB per rivelare la luciferasi di Renilla reniformis.
Sottocategoria di ricerca
Epitopi tag
Western blotting:
un lotto rappresentativo di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio di WB.
EIA:
un lotto rappresentativo di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio di ELISA.
Neutralizzazione:
un lotto rappresentativo di questo anticorpo è stato utilizzato in un′analisi mediante NEAT.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Descrizione del bersaglio
36 kDa
Stato fisico
IgG1 monoclonali di topo in liquido ascitico.
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
Stabile per un anno dalla data di ricevimento a -20ºC in aliquote non diluite.
Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20 °C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Renilla
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
A generalizable strategy for imaging pre-mRNA levels in living subjects using spliceosome-mediated RNA trans-splicing.
Walls, ZF; Puttaraju, M; Temple, GF; Gambhir, SS
Journal of Nuclear Medicine null
Maija Pollari et al.
PLoS pathogens, 16(10), e1008965-e1008965 (2020-10-09)
In this study, we demonstrate a novel pro-viral role for the Nicotiana benthamiana ARGONAUTE 1 (AGO1) in potyvirus infection. AGO1 strongly enhanced potato virus A (PVA) particle production and benefited the infection when supplied in excess. We subsequently identified the
Jaume Lillo et al.
International journal of molecular sciences, 22(16) (2021-08-28)
Cannabinoids have been reported as orexigenic, i.e., as promoting food intake that, among others, is controlled by the so-called "hunger" hormone, ghrelin. The aim of this paper was to look for functional and/or molecular interactions between ghrelin GHSR1a and cannabinoid
Replication competent molecular clones of HIV-1 expressing Renilla luciferase facilitate the analysis of antibody inhibition in PBMC.
Edmonds, TG; Ding, H; Yuan, X; Wei, Q; Smith, KS; Conway, JA; Wieczorek, L; Brown et al.
Virology null
Consensus guided mutagenesis of Renilla luciferase yields enhanced stability and light output.
Loening, Andreas Markus, et al.
Protein engineering, design & selection : PEDS, 19, 391-400 (2006)