MAB4122
Anti-Multi-Drug Resistance Related Protein Antibody, clone MRPm6
culture supernatant, clone MRPm6, Chemicon®
Sinonimo/i:
MRP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MRPm6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
human ... ABCC1(4363)
Specificità
Applicazioni
Flow Cytometry
Immunohistochemistry on frozen and paraffin embedded tissue
sections: 1:20.
Note: For cellular detection permeabilization is required.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
WGK 2