MAB3562
Anti-Sodium/Iodine Symporter Antibody, clone 2-2
clone 2-2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Na+/I- Symporter, NIS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2-2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC5A5(6528)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry on frozen tissues.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
WGK 2