Key Documents
MAB3418X
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-MAP2, coniugato con Alexa Fluor 488
clone AP20, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-MAP-2, Anti-MAP2A, Anti-MAP2B, Anti-MAP2C
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR 488
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AP20, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, chicken, mouse, bovine
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
chicken ... Map2(424001)
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756) , Map2(281294)
rat ... Map2(25595)
Specificità
Riconosce la MAP-2 (proteina-2 associata ai microtubuli). MAP-2 è una delle numerose proteine ad alto peso molecolare che svolgono un ruolo importante nell'assemblaggio dei microtubuli cerebrali. Oltre che con i microtubuli, la MAP-2 si associa ai neurofilamenti e ai filamenti di actina, il che fa pensare che sia in grado di guidare l'interazione tra microtubuli, altri elementi citoscheletrici e organuli citoplasmatici (1).
La MAP-2 è un marcatore altamente specifico per i neuroni. Inoltre, MAP-2 mostra specificità intracellulare. Nel sistema nervoso centrale, la MAP-2 è confinata nei corpi cellulari e nei dendriti dei neuroni. Esistono tuttavia eccezioni in cui alcuni assoni si colorano positivamente per piccole quantità di MAP-2 (2,3). La MAP-2 è distribuita uniformemente in tutta la cellula quando viene espressa per la prima volta nei neuroni in coltura, ma si localizza selettivamente con il procedere dello sviluppo dendritico (4,5).
Profili SDS-PAGE: In SDS-PAGE, la MAP-2 di ratto adulto migra sotto forma di doppietta strettamente associata, di peso molecolare pari a circa 300 kDa. Tuttavia, nelle prime fasi dello sviluppo cerebrale (10° giorno postnatale nel ratto), la MAP-2 migra come una singola banda identica alla banda di peso molecolare inferiore nella doppietta di MAP-2 di adulto (MAP-2b). Più avanti nello sviluppo (giorni postnatali 17-18), la mobilità di MAP-2 cambia e assume la forma di doppietto osservabile nell′adulto. (Nel midollo spinale, la conversione nella forma adulta avviene prima).
Immunogeno
Proteina dei microtubuli di cervello bovino.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
OSSERVAZIONI IN MERITO ALLE APPLICAZIONI:
Immunoistochimica: l'Anti-MAP-2 può essere impiegato per la colorazione di tessuti (cervello o midollo spinale) fissati con paraformaldeide.
Questo anticorpo anti-MAP2 coniugato con Alexa Fluor 488 è convalidato per la rivelazione della proteina MAP2 in IH.
Sottocategoria di ricerca
Marcatori gliali & neuronali
Neurofilamenti & metabolismo neuronale
Stato fisico
Immunoglobuline purificate coniugate con Alexa Fluor 488. Formato liquido, in tampone fosfato con 15 mg/mL di BSA come stabilizzante e azoturo di sodio allo 0,1%.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Si conserva per 1 anno dalla data di spedizione a 2–8°C. Suddividere in aliquote per evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento Per massimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Cellule di glioblastoma umano T98G, coltura neurale, cervello
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Alexa Fluor è un marchio registrato di Molecular Probes, Inc.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione destinata agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Role of cytotoxic protease granzyme-b in neuronal degeneration during human stroke.
Ganta Vijay Chaitanya,Prabhakar Eeka,Reinhold Munker,Jonathan Steven Alexander,Phanithi Prakash Babu
Brain Pathology null
Estrogen receptor alpha deficiency protects against development of cognitive impairment in murine lupus.
Cunningham, MA; Wirth, JR; Freeman, LR; Boger, HA; Granholm, AC; Gilkeson, GS
Journal of Neuroinflammation null
Extensive cAMP-dependent and cAMP-independent phosphorylation of microtubule-associated protein 2.
Theurkauf, W E and Vallee, R B
The Journal of Biological Chemistry, 258, 7883-7886 (1983)
Johannes Hradsky et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 63(10), 793-804 (2015-06-28)
Calneuron-1 and -2 are members of the neuronal calcium-binding protein family (nCaBP). They are transmembrane Calmodulin-like EF-hand Ca(2+)-sensors, and a function in the control of Golgi-to-plasma membrane vesicle trafficking has been assigned to both proteins. In this paper, we describe
Chongjie Cheng et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 708469-708469 (2021-08-18)
Microvascular failure is one of the key pathogenic factors in the dynamic pathological evolution after traumatic brain injury (TBI). Our laboratory and others previously reported that Annexin A2 functions in blood-brain barrier (BBB) development and cerebral angiogenesis, and recombinant human
Articoli
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.