Documenti fondamentali
MAB3418B
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-MAP2, clone AP20, coniugato alla biotina
clone AP20, from mouse, biotin conjugate
Sinonimo/i:
Microtubule-associated protein 2, MAP-2, MAP2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Coniugato:
biotin conjugate
application:
ICC
Clone:
AP20, monoclonal
Reattività contro le specie:
rat
citations:
1
tecniche:
immunocytochemistry: suitable
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AP20, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (immunogen homology), mouse (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
chicken ... Map2(424001)
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756) , Map2(281294)
rat ... Map2(25595)
Descrizione generale
La proteina associata ai microtubuli 2 (MAP-2) è abbondante nel citoscheletro dei neuroni, dove si lega alla tubulina e stabilizza i microtubuli (Herzog and Weber, 1978); per questo è un eccellente marcatore dei neuroni. MAP-2 è essenziale per lo sviluppo e il mantenimento della morfologia neuronale (Matus, 1991). Nei neuroni sono state identificate tre isoforme primarie di MAP-2, MAP2a e MAP2b ad alto peso molecolare e MAP2c a basso peso molecolare (risultante dallo splicing alternativo del gene MAP2). (Chung et al., 1996). L′isoforma a basso peso molecolare, MAP2c, è espressa nel cervello in via di sviluppo e durante la maturazione cerebrale è modulata negativamente, mentre l′isoforma ad alto peso molecolare MAP2b è espressa sia nel cervello in via di sviluppo che adulto. MAP2a compare solo dopo la maturazione del cervello (Tucker, 1990). Tutte queste isoforme si legano ai microtubuli attraverso un dominio nella porzione C-terminale contenente tre o quattro ripetizioni simili di una sequenza di 31 amminoacidi (Lewis et al., 1988). MAP-2, insieme a MAP-4 e a tau, appartiene alla famiglia delle proteine termostabili associate ai microtubuli.
Immunogeno
Proteina dei microtubuli di cervello bovino
Applicazioni
Immunocitochimica: una diluizione 1:25 di un lotto rappresentativo ha rilevato MAP2 in cellule E18 di corteccia primaria di ratto.
L′anticorpo anti-MAP2, clone AP20, coniugato con biotina è stato sviluppato per la rivelazione di MAP2 in lavori di ICC.
Qualità
Saggiata mediante immunoistochimica su tessuto della corteccia di ratto.
Saggio immunoistochimico: una diluizione 1:25 di questo anticorpo ha rilevato MAP2 in tessuto della corteccia di ratto.
Descrizione del bersaglio
Lo stesso anticorpo non coniugato (N° Cat. MAB5384) è caratterizzato da un peso molecolare osservato a ~230 kDa.
Stato fisico
IgGM monoclonali di topo purificate coniugate con FITC, in PBS con azoturo di sodio 0,1% e BSA 15 mg/mL.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2