MAB3319
Anti-MMP-14 Antibody, catalytic domain, clone 114-6G6
clone 114-6G6, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
MT1-MMP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
114-6G6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Non deve reagire con
pig, rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MMP14(4323)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry on paraffin-embedded tissue sections, use at 20 μg/mL concentration (see Ueno et al., 1997; Nakamura et al., 1999). Requires periodate-lysine-paraformaldehyde fixative (Namura et al., 1999) for 18-24 hrs. at 4°C.
EIA Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2