MAB3234
Anti-Cytokeratin 18 Antibody, clone RGE53
clone RGE53, Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RGE53, monoclonal
Reattività contro le specie
human, pig, mouse, chicken, canine, rat, rabbit, hamster
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Compatibilità
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT18(3875)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytokeratins
Immunohistochemistry on fresh frozen or acetone fixed tissue sections. Formalin fixed, paraffin embedded tissues are not recommended for RGE53.
Immunocytochemistry: (10μg/mL) Light fixation with 4% formalin, 2.5% PFA ( 5-10 minutes room temperature) or acetone. {See, Barrett, et al 2001} Permeabilization with 0.2% triton X-100 in blocking buffer if using formalin or PFA fixations.
Flow cytometry: Acetone fixed/ethanol fixed cells {See Mezosi, E et al, 2002}.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Skin , Pancreas/tumor
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2