Documenti fondamentali
MAB308
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-dopamina β-idrossilasi, clone 4F10.2
ascites fluid, clone 4F10.2, Chemicon®
Sinonimo/i:
DBH
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F10.2, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, bovine, sheep
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Dbh(280758)
rat ... Dbh(25699)
Descrizione generale
DBH (Dopamine Beta Hydroxylase), il locus strutturale che codifica per l′enzima DβH è un locus maggiore di tratto quantitativo che influenza l′attività plasmatica della DβH, con un polimorfismo a singolo nucleotide (SNP) a cui può essere ricondotto fino al 50% della varianza. Le mutazioni a carico del DBH sembrano essere responsabili della rara sindrome da deficit di DβH. Essendo l'unico enzima implicato nella sintesi di neurotrasmettitori a piccole molecole legato alla membrana, la noradrenalina e l'adrenalina sono gli unici neurotrasmettitori sintetizzati all'interno delle vescicole. È espresso nelle terminazioni nervose noradrenergiche del sistema nervoso centrale e di quello periferico, ma anche nelle cellule cromaffini localizzate nel midollo delle ghiandole surrenali.
Specificità
Dopamina beta-idrossilasi (DBH)
Immunogeno
DBH bovina purificata.
Applicazioni
Immunofluorescenza indiretta:
è stata utilizzata una diluizione 1:300-1:500 di un lotto precedente su tessuto cerebrale di ratto.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Immunoistochimica (paraffina):
immagini rappresentative ottenute con un precedente lotto.
La colorazione ottimale si ottiene con tampone citrato, pH 6,0. Recupero dell'epitopo: midollo spinale di ratto
L'anticorpo anti-dopamina β-idrossilasi, clone 4F10.2, consente di rilevare il livello di tale enzima; è stato citato in letteratura e convalidato per l'uso in IH, IH(P) & IF.
Qualità
Immunoistochimica (paraffina): Distribuzione/morfologia della colorazione di midollo spinale di ratto con l'anticorpo anti-dopamina β-idrossilasi (N° Cat. MAB308). Il tessuto è stato pretrattato con citrato, pH 6.0. Questo lotto di anticorpo è stato diluito a 1:300; per la rivelazione ci si è avvalsi del sistema IHC-Select con HRP-DAB. L'immunoreattività si manifesta prevalentemente nei gangli della radice dorsale (DRG).
La colorazione ottimale si ottiene con tampone citrato, pH 6,0. Recupero dell'epitopo: midollo spinale di ratto
Linkage
Sostituisce: MAB394-250UG; MAB394-100UG; MAB394-25UG
Stato fisico
IgG1 monoclonali di topo in fluido ascitico contenente azoturo di sodio allo 0,1%.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
R N Ranson et al.
Neuroscience, 141(4), 1935-1949 (2006-06-20)
Preganglionic neurones in the lumbosacral spinal cord give rise to nerves providing the parasympathetic and sympathetic innervation of pelvic organs. These neurones are modulated by neurotransmitters released both from descending supra-spinal pathways and spinal interneurones. Though serotonin has been identified
S Gutierrez et al.
Neuroscience, 228, 301-308 (2012-10-30)
Tissue and nerve damage can result in chronic pain. Yet, chronic pain after cesarean delivery is remarkably rare in women and hypersensitivity from peripheral nerve injury in rats resolves rapidly if the injury occurs in the puerperium. Little is known
Distribution and phenotype of Phox2a-containing neurons in the adult sprague-dawley rat.
Card JP, Lois J, Sved AF
The Journal of Comparative Neurology null
Glucocorticoid enhancement of memory requires arousal-induced noradrenergic activation in the basolateral amygdala.
Roozendaal, B; Okuda, S; Van der Zee, EA; McGaugh, JL
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Y Zhang et al.
Neuroscience, 169(3), 1421-1437 (2010-05-19)
Taste buds signal the presence of chemical stimuli in the oral cavity to the central nervous system using both early transduction mechanisms, which allow single cells to be depolarized via receptor-mediated signaling pathways, and late transduction mechanisms, which involve extensive