Documenti fondamentali
MAB2635
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Mena, clone A351F7D9
clone A351F7D9, from mouse
Sinonimo/i:
enabled homolog (Drosophila), Protein enabled homolog, Mammalian enabled
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A351F7D9, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ENAH(55740)
Descrizione generale
Mammalian Enabled (Mena) è una proteina appartenente alla famiglia ENA/VASP, un gruppo di proteine associate all'actina e coinvolte in svariati processi cellulari. Nello specifico, la proteina Mena interviene nella polarità e motilità cellulare, nel rimodellamento del citoscheletro e nelle dinamiche dei filopodi e dei lamellopodi nei processi di migrazione cellulare. Nei tessuti cefalici embrionali sono espresse tre forme di Mena, identificate in base al peso molecolare (140 kDa, 88 kDa e 80 kDa). Nei tessuti wild-type adulti, la forma di 80 kDa della proteina Mena è stata isolata in cervello, testicolo, ovaio e tessuto adiposo. Studi dimostrano che la forma di 140 kDa è espressa solo nel cervello adulto, mentre l′espressione della forma di 88 kDa diminuisce fino a livelli non rilevabili entro E16 (Lanier, 1999). Mena contiene 4 domini di interesse: il dominio Ena/omologo 1 di VASP (EVH1), un dominio EVH2, un dominio ricco di proline e una regione ricca di Arg/Leu/Glu. L'espressione di Mena è stata osservata nei mioepiteli mammari, nelle ghiandole bronchiali, paratiroidee e sudoripare. L′espressione di Mena è stata inoltre rilevata nell'epitelio dei seguenti tessuti mucosi di topo: colon-retto, endometrio, dotto acinare del pancreas, media vascolare della placenta e stroma fibromuscolare della prostata. Sovraespressione della proteina Mena è sta riscontrata nella maggior parte delle linee cellulari di tumore mammario, oltre che nei tessuti prelevati da lesioni di tumori mammari primitivi.
Specificità
Questo anticorpo riconosce sia la proteina Mena sia la sua forma alternativa (esone +).
Immunogeno
Proteina ricombinante marcata con tag His corrispondente alla proteina Mena umana e un frammento aggiuntivo di Mena +, comprendente solo l'esone +
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Trasduzione del segnale
Immunoistochimica: un lotto rappresentativo è stato usato da un laboratorio indipendente in IH (Kwiatkowski, 2007).
Immunoistochimica: un laboratorio indipendente ha utilizzato un lotto rappresentativo in IC (Dent, 2007).
La proteina Mena è rivelabile nei saggi di WB e IH usando questo anticorpo anti-Mena, clone A351F7D9.
Sottocategoria di ricerca
Trasduzione del segnale attraverso il citoscheletro
Vie di segnalazione di PI3K, Akt & mTOR
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto ippocampale di ratto.
Western blotting: questo anticorpo a una concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare la proteina Mena in 10 µg di lisato di tessuto ippocampale di ratto.
Descrizione del bersaglio
PM visualizzato: circa 80 kDa. Nei tessuti cerebrali, si prevede compaia anche una banda a 140 kDa.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2bκ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto ippocampale di ratto
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Endophilin, Lamellipodin, and Mena cooperate to regulate F-actin-dependent EGF-receptor endocytosis.
Vehlow, Anne, et al.
The Embo Journal (2013)
Kihoon Han et al.
Nature, 503(7474), 72-77 (2013-10-25)
Mutations in SHANK3 and large duplications of the region spanning SHANK3 both cause a spectrum of neuropsychiatric disorders, indicating that proper SHANK3 dosage is critical for normal brain function. However, SHANK3 overexpression per se has not been established as a