MAB2623
Anti-EMMPRIN [CD147] Antibody, clone 1S9-2A
clone 1S9-2A, from mouse
Sinonimo/i:
Basigin, CD147 antigen, Collagenase stimulatory factor, Extracellular matrix metalloproteinase inducer, Leukocyte activation antigen M6, OK blood group antigen, Tumor cell-derived collagenase stimulatory factor, TCSF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1S9-2A, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BSG(682)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Qualità
Western Blot Analysis: 0.1 µg/ml of this antibody detected EMMPRIN on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1