MAB2515
Anti-Collagen Type III Antibody, clone 3G4
ascites fluid, clone 3G4, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgM
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL3A1(1281)
Specificità
Applicazioni
Immunofluorescence
Immunoprecipitation
Cell Structure
ECM Proteins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato