IM29L
Anti-PAI-1 (Ab-1) Mouse mAb (2)
lyophilized, clone 2, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Plasminogen Activator Inhibitor-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2, monoclonal
Forma fisica
lyophilized
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SERPINE1(5054)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation (see application references)
Immunocytochemistry (see application references
Neutralization Studies (see application references)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Conditioned media from dexamethasone-treated (1 µM) HT-1080 cells
Altre note
Lawrence, D. A., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 15223.
Nagayama, M., et al. 1994. Cancer73, 1398.
Petersen, H., et al. 1994. Cancer Res.54, 120.
Keijer, J., et al. 1991. Blood78, 401.
Blasi, F. and Verde, P., 1990. in Seminars in Cancer Biol.Vol. 1, 153.
Declerck, P. J. and Collen, D., 1990. Thrombosis Res.Supplement X 3.
Nielsen, L. S., et al. 1986. Thrombosis and Haemostasis.55, 206.
WGK 1