MAB2258
Anti-Syntaxin-3 Antibody, clone 1-146
clone 1-146, from mouse
Sinonimo/i:
syntaxin 3, syntaxin 3A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1-146, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STX3(6809)
rat ... Stx3(81802)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Qualità
Western Blot Analysis: : 0.5 µg/mL dilution of this antibody detected Syntaxin-3 on 15 µg of rat brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat brain tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1