MAB2078Z
Anti-Integrin α9β1 Antibody, clone Y9A2, azide free
clone Y9A2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
MAB2078
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Y9A2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, guinea pig
Non deve reagire con
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
Compatibilità
not suitable for Western blot
not suitable for immunohistochemistry
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA9(3680)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
FACS Analysis
Function blocking: 100% inhibition of alpha9beta1-mediated adhesion to the third fibronectin type III repeat in tenascin at <10 μg/mL.
Not effective for immunohistochemistry, immunocytochemistry or western blot.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Integrin alpha9beta1 positive tissues include basal keratinocytes, hepatocytes, muscle (smooth and skeletal), and airway epithelium.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2