MAB2059Z
Anti-Integrin β4 Antibody, clone ASC-8 (Azide Free)
clone ASC-8, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD104, MAB2059
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ASC-8, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB4(3691)
Applicazioni
Qualità
0.5 µg of the antibody was used to detect Integrin β4 in 1x10^6 A431 cells.
0.5 µg of the antibody was used to detect Integrin β4 in 1x10^6 HeLa cells.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2