AB3381
Anti-Myosin Light Chain Antibody, phospho-specific (Ser19)
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer19)
Informazioni sul gene
human ... MYBPHL(343263)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeleton
ELISA: 1:120,000-1:135,000
Immunohistochemistry: 2.5 μg/mL
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2