MAB201B
Mouse Anti-Rabbit light chain Antibody, biotin conjugate
Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Immunohistochemistry: 1:500 - 1:5,000 on tissue sections
Flow Cytometry: 1:200 - 1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2