MAB19310
Anti-Aggrecan Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, AF-28
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Aggrecan Antibody, MMP Cleaved, NT FFGVG neoepitopes, clone AF-28, clone AF-28, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AF-28, monoclonal
Reattività contro le specie
bovine, rat, human, pig, mouse
Non deve reagire con
guinea pig, horse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACAN(176)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
ECM Proteins
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Cartilage, neural tube, and brain tissue
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2