MAB1810
Anti-ADAMTS-1 Antibody, clone 5D4E11B6
serum, clone 5D4E11B6, Chemicon®
Sinonimo/i:
METH-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5D4E11B6, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADAMTS1(9510)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Note: MW bands detected vary by cell line or sample with detection of zymogen and/or active forms.
Immunoprecipitation: confirm by immunoblot using clone 5D4E11B6; 1:50 using clone 5C6D5 (Catalog # MAB1771) to immunoprecipitate ADAMTS-1 from 500 µg of HEK293 whole cell lysate or PC-12 whole cell lysate
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
A431 cell lysate
HEK293 cell lysate
PC-12 cell lysate
Embryonic mouse brain lysate
MCF-7 cell lysate