MAB13406
Anti-MMP-2 Antibody, pro and active form, clone VB3
clone VB3, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Gelatinase A, 72 kDa Type IV Collagenase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
VB3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Compatibilità
not suitable for immunohistochemistry
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MMP2(4313)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
MMPs & TIMPs
ELISA
Immunofluorescence
Does not work for immunohistochemistry Optimal working dilutions must be determined by end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL: Conditioned, serum-free medium from (dexametha-sone-treated) human fibrosarcoma HT-1080 or endothelial HUVEC cells. Placenta. Bladder, breast and ovarian carcinomas.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2