Documenti fondamentali
MAB1281B
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-nuclei umani, clone 235-1, coniugato con biotina
clone 235-1, from mouse, biotin conjugate
Sinonimo/i:
HuNu
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
235-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Le tecniche di sostituzione cellulare, come le terapie con cellule staminali o fetali, sono molto promettenti per diverse malattie. Il trapianto interspecie tra cellule o tessuti umani e animali necessita dell′identificazione e localizzazione del materiale proveniente dal donatore nell′ambiente dell′ospite. Gli anticorpi specifici per i nuclei umani sono utili marcatori citologici e istologici per l′identificazione delle cellule umane in modelli di xenotrapianti. MAB1281 colora il nucleo di tutti i tipi di cellule di uomo e primate e con una colorazione nucleare diffusa. Nelle cellule in metafase la colorazione dei cromosomi è negativa. L′anticorpo non reagisce con i nuclei di cellule di topo o di ratto.
Specificità
Questo anticorpo riconosce i nuclei di umani e primati. Non reagisce con i nuclei di topo o di ratto.
Immunogeno
Nuclei umani
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Neuroscience
Rileva il marker dei nuclei utilizzando questo anticorpo monoclonale di topo anti-nucleo umano, clone 235-1, coniugato con biotina e validato per l'uso in ICC.
Sottocategoria di ricerca
Medicina neurorigenerativa
Migrazione delle cellule staminali neurali
Testato mediante analisi immunocitochimica di cellule staminali mesenchimali di midollo osseo umano (SCR108). Immunocitochimica: una diluizione 1:200 di questo anticorpo ha rilevato i nuclei nelle cellule staminali mesenchimali del midollo osseo umano (SCR108). Testato in immunocitochimica su fibroblasti embrionali primari di topo (PMEF). Immunocitochimica: una diluizione 1:200 di questo anticorpo non ha rilevato i nuclei nei fibroblasti embrionali primari di topo (PMEF).
Qualità
Testato in immunocitochimica nelle cellule di carcinoma epidermoide umano A431. Immunocitochimica: una diluizione 1:200 di questo anticorpo ha rilevato i nuclei nelle cellule di carcinoma epidermoide umano A431.
Stato fisico
IgG1 monoclonali di topo purificate coniugate con biotina, in PBS con 0.1% di azoturo di sodio e 15 mg/ml BSA.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8ºC in aliquote non diluite al riparo dalla luce per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
cellule di carcinoma epidermoide umano A431.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Ashwani Kumar Gupta et al.
Communications biology, 3(1), 231-231 (2020-05-13)
A fundamental challenge in emulating kidney tissue formation through directed differentiation of human pluripotent stem cells is that kidney development is iterative, and to reproduce the asynchronous mix of differentiation states found in the fetal kidney we combined cells differentiated
Kristina Dobrindt et al.
Complex psychiatry, 6(3-4), 68-82 (2021-12-10)
Schizophrenia (SZ) is a common and debilitating psychiatric disorder with limited effective treatment options. Although highly heritable, risk for this polygenic disorder depends on the complex interplay of hundreds of common and rare variants. Translating the growing list of genetic
Kuang-Yui Chen et al.
Communications biology, 3(1), 363-363 (2020-07-11)
Histone H3.3 mutations are a hallmark of pediatric gliomas, but their core oncogenic mechanisms are not well-defined. To identify major effectors, we used CRISPR-Cas9 to introduce H3.3K27M and G34R mutations into previously H3.3-wildtype brain cells, while in parallel reverting the
Stacey Watkins et al.
Nature communications, 5, 4196-4196 (2014-06-20)
Astrocytic endfeet cover the entire cerebral vasculature and serve as exchange sites for ions, metabolites and energy substrates from the blood to the brain. They maintain endothelial tight junctions that form the blood-brain barrier (BBB) and release vasoactive molecules that