MAB1273C3
Anti-Mitochondria Antibody, clone 113-1, Cy3 Conjugate
clone 113-1, from mouse, CY3 conjugate
Sinonimo/i:
Human Mitochondria
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
CY3 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
113-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human (mitochondria protein)
Non deve reagire con
rat (mitochondria protein), mouse (mitochondria protein)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected mitrochondria in human adipose mesenchymal stem cells (SCC038).
Stem Cell Research
Cell Structure
Developmental Neuroscience
Organelle & Cell Markers
Qualità
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected mitrochondria in neonatal human fibroblast cells (SCC058).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Neonatal human fibroblasts cells (SCC058).
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2