AB3598
Anti-Mitochondria Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-ACNINV3, Anti-FAD, Anti-PS-1, Anti-S182
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
monkey, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TOMM20L(387990)
Descrizione generale
Specificità
The antibody shows a moderate titer by ELISA to the immunogen peptide but does not immunoblot any expected presenilin 1 bands. Immunocytochemistry with the serum revealed a mitochondria-like staining that was still present after exhaustive preabsorption with the peptide. The staining co-localizes with CHEMICON′s anti-mitochondria antibody MAB1273.
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry: 1:100-1:300 on COS7, HeLa, 293 and SK-N-MC cell lines.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa whole cell extract, human neuroblastoma SH-SY5Y cells
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1