MAB10762
Anti-Transthyretin Antibody, clone 7G8-E11-E7
clone 7G8-E11-E7, from mouse
Sinonimo/i:
prealbumin, amyloidosis type I, thyroxine-binding prealbumin, TBPA, TTR, ATTR
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7G8-E11-E7, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TTR(7276)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: 2 µg/ml of this antibody detected Transthyretin in 10 µg of human placenta lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Human placenta lysate
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1