Documenti fondamentali
LSWP09025
Millipore
Filtri a membrana PTFE con pori da 5,0 μm
Mitex, filter diam. 90 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Mitex Membrane Filter
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Mitex
Parametri
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
Diam. filtro
90 mm
Spessore
170 μm
Matrice
Mitex
Dimensione pori
5.0 μm pore size
60 % porosity
Punto di bolla
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
  • Clarifying acids, bases and cryogenic fluids
  • Clarifying propellants
  • Isolating RNA
  • Air monitoring
Note legali
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany