Documenti fondamentali
LSKMAGKP02
Millipore
Sferette magnetiche leganti le Ig kappa PureProteome
The PureProteome Kappa Ig Binder Magnetic Bead System is a powerful system that helps researchers purify all Immunoglobulins with high specificity.
Sinonimo/i:
Sferette magnetiche PureProteome, Sferette magnetiche leganti le Ig kappa
About This Item
Codice UNSPSC:
41116133
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.56
Confezionamento
pkg of 2 mL
Produttore/marchio commerciale
PureProteome
tecniche
protein purification: suitable (antibody)
Dimensione particelle
10 μm
Capacità
≥2.2 μg/μL, slurry binding capacity (kappa IgG)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Le sferette magnetiche leganti le Ig kappa PureProteome sono state sviluppate con un ligando di anticorpi specializzato altamente specifico per la catena leggera kappa umana. Queste sferette magnetiche offrono un metodo rapido, scalabile e affidabile per la cattura di anticorpi umani o frammenti di anticorpi che possiedono catene leggere kappa. Grazie all'elevata specificità, le sferette magnetiche si legano efficacemente alla regione costante della catena leggera kappa presente nelle immunoglobuline umane.
Applicazioni
Le sferette magnetiche leganti le Ig kappa PureProteome sono indicate:
  • per la purificazione di anticorpi
  • per la purificazione di proteine
  • per la co-immunoprecipitazione di immunocomplessi (IC) nel siero di topo per rilevare le interazioni degli anticorpi dell'ospite con gli antigeni circolanti di Trichinella spiralis
  • per la cattura degli immunocomplessi nei sieri dei soggetti microfilaremici
Caratteristiche e vantaggi
  • Un numero maggiore di siti di legame per le proteine grazie alla chimica avanzata e all'elevata area superficiale.
  • Risultati costanti senza perdita di campione.
  • Tempo di elaborazione rapido.
  • Prezzo più conveniente rispetto alle alternative della concorrenza.
Note legali
PureProteome is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
PureProteome™ Protein A and G Magnetic beads provide a rapid and reproducible means to purify immunoglobulins (IgG) using the KingFisher Duo particle processor.