Documenti fondamentali
L-SAPE4
Millipore
Streptavidin-Phycoerythrin
Sinonimo/i:
Streptavidin Conjugate
About This Item
Codice UNSPSC:
41105331
NACRES:
NA.47
Livello qualitativo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1