Key Documents
KR01A10TT1
Millipore
Opticap® XL10 Polygard® CR
inlet connection diam. 1.5 in., pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Sinonimo/i:
Opticap XL10 Polygard CR 1.0 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Materiali
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Produttore/marchio commerciale
Opticap®
Parametri
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Lunghezza
33.5 cm (13.2 in.)
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Diametro
10.7 cm (4.2 in.)
Diam. connessione ingresso
1.5 in.
Amp. ingresso/ uscita
33.5 cm (13.2 in.)
Diam. connessione uscita
1.5 in.
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤55 mg/capsule
Matrice
Polygard®-CR
Dimensione pori
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
input
sample type liquid
Raccordi
inlet sanitary flange
38 mm (1 1/2 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
Descrizione generale
I filtri a cartuccia Polygard® CR sono filtri con grado di filtrazione nominale progettati per essere impiegati nella rimozione di particelle nei liquidi e nei gas. La struttura della matrice, un filtro di profondità a gradiente di densità, conferisce ai filtri Polygard® CR una capacità di filtrazione massima, mentre l′impiego esclusivo di polipropilene nei materiali del filtro garantisce livelli ridotti di estraibili e una compatibilità chimica ad ampio spettro
La capsula Opticap® XL10 KR05A10TT1 con matrice Polygard® CR è caratterizzata da pori da 1,0 μm. Si tratta di una capsula a singolo strato con connessioni in ingresso ed uscita a flangia sanitaria con diametro da 1-1/2".
Le capsule Opticap XL permettono dirisparmiare sul tempo sui costi necessari per assemblaggio, pulizia e validazione dei contenitori in acciaio inossidabile. Il design brevettato delle capsule conferisce loro resistenza termica ed idraulica ineguagliabili, da cui conseguono affidabilità, estrema garanzia di sterilizzazione e un livello di pulizia più elevato. Il design unico dello capsula con motrice Polygard® CR minimizza il volume morto e riduce le perdite di prodotto.
Caratteristiche e vantaggi
Formato: singolo strato
Confezionamento
Doppio sacchetto ad apertura facilitata
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Linkage
Sostituisce: KR0101TC1
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
3 cicli da 30 min in autoclave a 126 °C; non sterilizzabile in linea mediante vapore
Risultati analitici
Conformi ai requisiti USP per il test sulle sostanze ossidabili dopo flussaggio con ≥5 L d′acqua
Estraibili (gravimetria): dopo 24 ore in acqua a temperatura ambiente controllata
Note legali
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
La EMD Millipore Corporation certifica che questo prodotto è conforme alla direttiva Europea in materia di attrezzature a pressione del 97/23/CE del 29 maggio 1997. Questo prodotto è stato classificato ai sensi dell'articolo 3 § 3 della direttiva Europea in materia di attrezzature a pressione. È stato progettato e prodotto in conformità alla buona pratica ingegneristica per garantirne un uso sicuro. In conformità con l'articolo 3 § 3 della direttiva in materia di attrezzature a pressione, questo prodotto non reca apposta la marcatura CE.