KMP4G10TT1
Capsule Opticap® XL, membrana Milligard® in PES da 1,2/0,45 µm
Opticap® XL 10
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyester support
polyethersulfone membrane (PES)
polypropylene housing
silicone O-ring
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
gamma compatible
Nome Commerciale
Opticap® XL 10
Caratteristiche
hydrophilic
tecniche
bioburden reduction: suitable
Lunghezza
13.2 in.
Larghezza
4.2 in.
Dimens. foro
, polypropylene
Superficie filtrante
0.6 m2
Matrice
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm pore size
Raccordi
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Flusso rapido e portate elevate
- Riduzione della carica microbica convalidata
- Scalabilità dalla piccola scala ai dispositivi di dimensione industriale valutabile in anticipo
- Stabilità termica elevata: compatibili con metodi di sterilizzazione quali sterilizzazione in situ con vapore (SIP) e autoclave.
- Formati monouso, sterilizzabili con raggi gamma
- Stabili agli agenti caustici
Confezionamento
Altre note
Organismi trattenuti: microrganismi
Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
Applicazione: bioprocessi
Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica microbica
Istruzioni per l′uso: si prega di fare riferimento alle guide per l′uso delle capsule Opticap® Small Scale 300, e delle capsule XL, XLT e T-line
Avvertenze per la conservazione: conservare in luogo asciutto
Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle norme nazionali, regionali e locali vigenti.