Documenti fondamentali
KHGEA03TT3
Millipore
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm, Opticap® XL 3 Capsule
Fittings 1-1/2 in. TC/TC, Autoclavable
Sinonimo/i:
Opticap Autoclavable XL 3 Millipore Express SHC 0.5/0.2 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Nome del prodotto
Capsule Opticap® XL, membrana Millipore Express® SHC, inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XL 3, pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 3 in. (7.5 cm)
Materiali
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
Opticap® XL 3
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore Express®
Parametri
≤7.3 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
17.3 cm (6.8 in.)
Larghezza
4.2 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
3 in. (7.5 cm)
Diametro
10.7 cm (4.2 in.)
Superficie filtrante
0.13 m2
Diam. connessione ingresso
1.5 in.
Amp. ingresso/ uscita
17.3 cm (6.8 in.)
Diam. connessione uscita
1.5 in.
Impurezze
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Punto di bolla
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
Raccordi
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: capsula
Confezionamento
Sacchetto doppio, facile apertura
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocessi
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica microbica
  • Istruzioni per l′uso: consultare la sezione sull′installazione della guida all′uso di OPTICAP® XL capsule e OPTICAP® XLT capsule
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
3 cicli in autoclave da 60 min a 126 °C; non sterilizzabili a vapore in linea
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana Millipore Express® che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel 21 CFR 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Conformi ai requisiti USP per il test sulle sostanze ossidabili dopo flussaggio con ≥2 L d′acqua
Ritenzione batterica
I campioni mostravano una ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas diminuta pari a 1 x 10⁷ UFC/cm² utilizzando la metodologia ASTM® F838.
TOC/Conducibilità
Dopo la sterilizzazione e un flussaggio controllato con 5,5 L d′acqua, i campioni mostravano meno di 500 ppb di TOC secondo la USP <64> e meno di 1,3 µS/cm secondo la USP <64> a 25 °C.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
La EMD Millipore Corporation certifica che questo prodotto è conforme alla direttiva Europea in materia di attrezzature a pressione 97/23/CE del 29 maggio 1997. Questo prodotto è stato classificato ai sensi dell'articolo 3 § 3 della direttiva Europea in materia di attrezzature a pressione. È stato progettato e prodotto in conformità alla buona pratica ingegneristica per garantirne un uso sicuro. In conformità con l'articolo 3 § 3 della direttiva in materia di attrezzature a pressione, questo prodotto non reca la marcatura CE.