Key Documents
KGEPG015HH3
Millipore
Capsule Opticap® XL, filtro Millipore Express® SHF
Opticap® XL 150, inlet connection diam. 9/16 in., pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 3.8 in. (9.7 cm)
Sinonimo/i:
Opticap XL 150 Millipore Express SHF Gamma Compatible 0.2 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Materiali
polyethersulfone
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
gamma compatible
Nome Commerciale
Opticap® XL 150
Caratteristiche
gamma compatible
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore Express®
Parametri
≤1.4 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
9.7 cm (3.8 in.)
Larghezza
2.2 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
3.8 in. (9.7 cm)
Diametro
5.6 cm (2.2 in.)
Superficie filtrante
220 cm2
Diam. connessione ingresso
9/16 in.
Amp. ingresso/ uscita
9.7 cm (3.8 in.)
Diam. connessione uscita
9/16 in.
Impurezze
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® SHF
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Punto di bolla
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
Raccordi
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: capsula
Le capsule sterili utilizzano un ciclo di sterilizzazione convalidato per cui soddisfano le attuali linee guida USP e AAMI per la sterilità.
Confezionamento
Sacchetto doppio, facile apertura
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione di organismi: microrganismo
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: biotrattamento
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: Consultare la sezione sull′installazione della guida all′uso di OPTICAP® XL capsule e OPTICAP® XLT capsule
  • Dichiarazione sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti nazionali, regionali e locali.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
compatibile con raggi gamma a 45 kGy; 3 cicli in autoclave da 60 min a 123 °C; non sterilizzabile in linea mediante vapore.
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana Millipore Express® che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel 21 CFR 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Conformi ai requisiti USP per il test sulle sostanze ossidabili dopo flussaggio con ≥1 L d′acqua
Ritenzione batterica
I campioni mostravano una ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas diminuta pari a 1 x 10⁷ UFC/cm² utilizzando la metodologia ASTM® F838.
TOC/Conducibilità
Dopo la sterilizzazione e un flussaggio controllato con 2,0 L d′acqua, i campioni mostravano meno di 500 ppb di TOC secondo la USP <64> e meno di 1,3 µS/cm secondo la USP <64> a 25 °C.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
La EMD Millipore Corporation certifica che questo prodotto è conforme alla direttiva Europea in materia di attrezzature a pressione del 97/23/CE del 29 maggio 1997. Questo prodotto è stato classificato ai sensi dell'articolo 3 § 3 della direttiva Europea in materia di attrezzature a pressione. È stato progettato e prodotto in conformità alla buona pratica ingegneristica per garantirne un uso sicuro. In conformità con l'articolo 3 § 3 della direttiva in materia di attrezzature a pressione, questo prodotto non reca apposta la marcatura CE.