Documenti fondamentali
SC50FL025
Millipore
Attacco per imbuto Steriflip, non sterile
50 mL process volume, for sterile centrifuge tube top filter unit
Sinonimo/i:
tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.22
Materiali
polypropylene
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Steriflip®
Confezionamento
pack of 25 ea
Parametri
45 °C max. temp.
tecniche
sterile filtration: suitable
Capacità imbuto
50 mL
Raccordi
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
inlet funnel
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
Soltanto per scopi di ricerca.
Principio
Filtrazione sotto vuoto
Stato fisico
Codice colore: neutro
Note legali
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13