IM36
Anti-MMP-3 (Ab-1) Mouse mAb (55-2A4)
liquid, clone 55-2A4, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
55-2A4, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
porcine, rat, sheep, human
Non deve reagire con
bovine, mouse, rabbit
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MMP3(4314)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Frozen Sections (see application references)
Immunoblotting (1 g/ml)
Paraffin Sections (see comments and application references)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Stetler-Stevenson, W.G., et al. 1993. FASEB J.7, 1434.
Woessner, J.F. 1991. FASEB J.5, 2145.
Liotta, L.A. and Stetler-Stevenson, W.G. 1990. in Seminars in Cancer Biology, ed. M.M. Gottesman. Vol. 1(2), 99.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1