Documenti fondamentali
IEVH85R
Millipore
Immobilon® -E PVDF Membrane
1 roll, 8.5 cm × 10 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane wets out in transfer buffer or water
Sinonimo/i:
Immobilon® NOW, Immobilon® narrow roll, Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.23
Nome del prodotto
Membrana Immobilon®-E in PVDF, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
Materiali
PVDF membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
easily wetted with water
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
western blot: suitable
Lungh. × largh. filtro
8.5 cm × 10 m
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Compatibilità
for use with Amido black
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Transillumination
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: IEVH
Con questo rotolo da 8,5 cm x 10 m basta un semplice taglio per ottenere mini-blot (7 x 8,5 cm) e midi-blot (8.5 x 13,5 cm) standard. Si può utilizzare con il portarotolo erogatore Immobilon NOW (N° Cat. IMDISP), opzionale.
Membrana Immobilon-E:
- la sola membrana in PVDF che si bagna in tamponi acquosi, eliminando la fase di pre-bagnatura con metanolo
-pori da 45 µm ottimali per la maggior parte delle applicazioni di Western blotting, specialmente con proteine di dimensioni superiori ai 20 kDa
- compatibile con tecniche di rilevamento chemiluminescente o cromogenico
Le membrane Immobilon® PVDF sono disponibili in quattro diverse tipologie, ciascuna ottimizzata per una applicazione di blotting di proteine diversa. Sono inoltre disponibili sandwich per blotting, costituiti da fogli di membrana e carta da filtro assorbente pretagliati. Le membrane Immobilon PVDF’ sono caratterizzate da un elevato adsorbimento di proteine, per non perdere proteine durante le operazioni di trasferimento o di reprobing. La struttura a pori aperti facilita l′accesso alle proteine legate alla sonda e la rimozione delle sonde non legate.
Caratteristiche & vantaggi
- Un binding di proteine elevato determina un segnale più forte
- Non si crepa, non si arriccia e non si rompe
- Basso rumore di fondo
- Capacità di colorazione di livello elevato
- Può essere sottoposta a stripping e reprobing diverse volte
Immobilon-E è la prima membrana in PVDF per Western Blotting che si bagna in tamponi di trasferimento acquosi. Si elimina così la fase di pre-bagnatura con alcol, necessaria con le altre membrane in PVDF
Meccanismi principali di binding: elettrostatico, idrofobico
Note legali
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.