Documenti fondamentali
IBFP0813C
Millipore
Immobilon® Blotting Filter Paper
100 sheets, 8.5 cm x 13.5 cm, Chromotography-Grade Blotting Paper for blotting
Sinonimo/i:
Western blot filter paper, blotting paper
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
Nome del prodotto
Carta da filtro per blotting Immobilon®, 8.5 x 13.5 cm sheet, Chromotography-Grade Blotting Paper for western blotting.
Materiali
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
dot blot: suitable
western blot: suitable
Lungh. × largh. filtro
8.5 cm × 13.5 cm
Spessore
550 μm
Compatibilità
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La carta da filtro per blotting Immobilon®è una carta da blotting di grado cromatografico pretagliata.
Applicazioni
La carta da filtro per blotting Immobilon® è indicata per il western blotting.
Note legali
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13