Documenti fondamentali
HX0293
Supelco
Hexane
≥99.0% (n-hexane basis)
Sinonimo/i:
n-esano
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Beilstein:
1730733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
203-777-6
Nome del prodotto
Esano, 99%
Densità del vapore
~3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (n-hexane basis)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
453 °F
Limite di esplosione
7.7 %
Impurezze
≤0.05% Water (H2O)
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.375 (lit.)
P. ebollizione
69 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -22 °C
Solubilità
0.0095 g/L
Densità
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
99%
Risultati analitici
Assay (n-Hexane): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.05% max
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
n-Esano for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.04391
n-Esano
n-Esano for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.04374
n-Esano