HSTCMAG28SPMX21
Pannello ad alta sensibilità per linfociti T umani MILLIPEX® 21-plex con sferette magnetiche - Saggio immunologico multiplex
Simultaneous analyze low levels of cytokine and chemokine biomarker with the High Sensitivity Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Sinonimo/i:
Human high-sensitivity cytokine multiplex kit, Luminex® human high-sensitivity cytokine immunoassay, Millipore human high-sensitivity cytokine panel
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
accuracy: 98-107%
sensitivity: 0.11-8.17 pg/mL
(Overnight Incubation minDC)
standard curve range: 0.18-750 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 0.24-1,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 0.24-1,000 pg/mL
(IL-21)
standard curve range: 0.31-1,250 pg/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.31-1,250 pg/mL
(MIP-1α)
standard curve range: 0.37-1,500 pg/mL
(IL-7)
standard curve range: 0.45-1,750 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 0.61-2,500 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 0.61-2,500 pg/mL
(MIP-3α)
standard curve range: 0.73-3,000 pg/mL
(IL-17A)
standard curve range: 0.92-3,750 pg/mL
(MIP-1β)
standard curve range: 1.22-5,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 1.46-6,000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 1.46-6,000 pg/mL
(ITAC)
standard curve range: 1.83-7,500 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 18.3-75,000 pg/mL
(Fractalkine)
standard curve range: 7.93-32,500 pg/mL
(IL-23)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
tecniche
multiplexing: suitable
Compatibilità
configured for Premixed
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Il MILLIPLEX® Human High Sensitivity T Cell Magnetic Bead Panel si usa per quantificare con elevata sensibilità nel plasma/siero umano e in campioni di surnatante di colture cellulari/tissutali umane uno o tutti i seguenti analiti correlati ai linfociti T: fractalchina, GM-CSF, IFNγ, IL-1γ, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-21, IL-23, ITAC, MIP-1γ, MIP-1γ, MIP-3γ
e TNFγ.
La piattaforma Luminex® xMAP® utilizza un saggio immunologico con sferette magnetiche che offre una velocità e una sensibilità ideali per quantificare simultaneamente più analiti, migliorando sensibilmente la produttività senza perdere quantitativi preziosi di campione.
Tipo di pannello: citochine/chemochine
Specificità
Assenza di reattività crociata rivelabile all'interno del pannello.
Applicazioni
- Analiti: fractalchina, GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-21, IL-23, ITAC, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, TNF-α
- .Poiché la preparazione dei campioni e l'allestimento dell'analisi richiede una procedura peculiare, si raccomanda di leggere tutto il protocollo prima di iniziare l'analisi.
- Tipo di campioni raccomandato: siero, plasma, lisato di tessuti/cellule o surnatante di colture
- Durata del saggio: una notte
- Categoria di ricerca: infiammazione & immunologia
- Sottocategoria di ricerca: risposta immunitaria, disturbi metabolici, malattia infiammatoria cronica, malattie cardiovascolari, neuroscienze
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract