Documenti fondamentali
HIFN-130K-PMX9
Millipore
Pannello MILLIPLEX® Human Interferon 9-Plex premiscelato
Sinonimo/i:
Human Cytokine Panel
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.77
impiego
-1 kit -96 wells
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
Parametri
-25 μL sample volume (per well)
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Gli interferoni (IFN) sono citochine ampiamente espresse con potenti effetti antivirali e antiproliferativi. Queste citochine costituiscono la prima linea di difesa dalle infezioni virali e ricoprono ruoli importanti nell′immunosorveglianza contro le cellule maligne. Sulla base dei recettori a cui si legano, si può distinguere tra IFN di tipo I, II e III. Nella specie umana, gli IFN di tipo I appartengono a una famiglia multigenica composta da numerosi sottotipi di IFNα e da un solo tipo di IFNβ, IFNε, IFNκ e IFNω. Esiste un solo IFN di tipo II, l′IFNγ. Il tipo III comprende IFNλ1, λ2 e λ3, noti anche come interleuchina-29 (IL-29), IL 28A e IL-28B, rispettivamente. Dal punto di vista funzionale, gli IFN di tipo I e di tipo III vengono indotti durante le infezioni virali e sono implicati nella difesa dell′organismo ospite contro i virus. L′IFNγ (tipo II) è coinvolto principalmente nella risposta allergica, nella difesa dell'ospite contro gli agenti patogeni intracellulari e nel controllo della crescita tumorale. Gli studi sugli IFN hanno consentito di ampliare la comprensione delle meccaniche di segnalazione cellulare, trascrizione genica e quelle dell'immunità innata e acquisita.
Categoria di ricerca: infiammazione e immunologia
Sottocategoria di ricerca:
  • infiammazione e meccanismi autoimmuni
  • Infiammazione
Specificità
La reattività crociata tra gli anticorpi diretti contro un determinato analita e gli altri analiti del pannello è al di sotto del limite di rivelazione o trascurabile.
Applicazioni
Il pannello di microsfere magnetiche MILLIPLEX® Human Interferon è un kit 9-plex da usare per la quantificazione simultanea dei seguenti analiti in campioni di siero, plasma o surnatanti di colture, oppure il lisati di cellule/ tessuti: IFNα-2, IFNβ, IFNε, IFNɣ, Recettore 1 IFNɣ, IFNλ1, IFNλ2, IFNλ3, IFNω.
Caratteristiche e vantaggi
Con gli analiti di questo pannello è possibile ideare il proprio kit multiplex.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract