Merck
Tutte le immagini(5)
Key Documents
HF180MC5PK
Millipore
Strisce con membrana Hi-Flow Plus HF180
size 6 cm × 30.1 cm, pack of 5 laminated membrane cards
Sinonimo/i:
Membrana Hi-Flow Plus 180, HF, Hi-Flow, membrana a flusso laterale, membrana in nitrocellulosa, membrana per saggio immunologico, striscia con membrana
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Confezionamento
pack of 5 laminated membrane cards
Livello qualitativo
Parametri
180 sec/4 cm capillary flow rate
Misura
6 cm × 30.1 cm
Descrizione generale
Le membrane Hi-Flow Plus sono sono sviluppati e ottimizzati per l′uso nei test diagnostici rapidi a flusso laterale che richiedono affidabilità e prestazioni di livello superiore. I test a flusso laterale facilitano la rivelazione / quantificazione rapida e agevole di analiti come anticorpi e antigeni presenti in campioni biologici, tra cui sangue, saliva e urina. Le membrane Hi Flow™ Plus sono perfettamente indicate per queste applicazioni. Disponibili in una varietà di velocità del flusso capillare e di opzioni circa il supporto, la scelta delle membrane Hi-Flow™ Plus può migliorare le prestazioni dei saggi e offrire la flessibilità necessaria per soddisfare un'ampia gamma di requisiti nella progettazione dei saggi. Hi-Flow™ Plus 180 (HF180) è indicata per i test in cui la sensibilità è cruciale, l′analita di interesse potrebbe essere presente in quantità limitate e la velocità di test non costituisce la preoccupazione principale. Questa confezione di Hi-Flow™ Plus 180 contiene 5 strisce con membrana preassemblate composte da una membrana Hi-Flow™ Plus 180 su una striscia di plastica di supporto.
Applicazioni
La membrana Hi-Flow™ Plus è un materiale grezzo di cruciale importanza idoneo ad essere impiegato in un ampio spettro di applicazioni per test a flusso laterale, compresi i test per malattie infettive (COVID-19, HIV, influenza, malaria, STD etc.), oltre che per la salute femminile, la rivelazione di biomarker, i test per l′abuso di droghe, lo sviluppo di farmaci, le analisi ambientali, le applicazioni in campo agricolo, la sicurezza alimentare, i test di qualità sui prodotti e la salute animale.Le membrane Hi Flow™ Plus sono idonee ad essere impiegate con tutte le tecniche di analisi a flusso laterale, compresi i saggi di rivelazione competitivi, a sandwich e multiplex. Sono ottimizzate per l'uso sia in tipi di test qualitativi sia in tipi di test quantitativi e si accoppiano bene con marcatori per test a flusso laterale come le nanoparticelle d'oro colloidale, le microsfere colorate/fluorescenti ecc.Le membrane Hi Flow™ Plus sono adatte all′uso in test a flusso laterale progettati per rivelare analiti presenti in un ampio ventaglio di matrici del campione, tra cui sangue, saliva, urina, tamponi nasofaringei, sudore e altri.
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche:
  • Flusso & chimica della superficie uniformi, processo di produzione robusto
  • Chimica superficiale brevettata ottimizzata per applicazioni di flusso laterale
  • Livello di qualità elevato: MQ400
  • Partner di fiducia e brand con decenni di esperienza nella produzione di membrane
  • Capacità produttiva elevata, alti livelli di scorte, linee produttive multiple
  • Confezioni di materiale pratiche e disponibili in svariati formati
  • Quantità su scala industriale disponibili online con spedizione immediata
Offriamo una soluzione completa; accanto alle membrane Hi-Flow Plus disponiamo di materie prime per tutto il processo di produzione dei test a flusso laterale oltre che di servizi per lo sviluppo dei saggi (sigmaaldrich.com).
  • Vantaggi: velocità del flusso capillare e spessore della membrana costanti
  • La morfologia della superficie di qualità superiore assicura una distribuzione del flusso di reagenti attraverso la superficie della membrana regolare ed omogenea
  • Formazione di linee di test e di controllo nette, intense ed uniformi
  • Uniformità del prodotto all′interno del singolo lotto e tra lotti eccellente
  • Migliore sensibilità di saggio
  • Riproducibilità eccellente
  • Rese produttive dei test a flusso laterale incrementate
  • Tempi di consegna e di produzione rapidi
  • Nessuna interruzione nella fornitura
  • Supporto tecnico eccellente.
Note legali
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
WGK 3