HF135MC5PK
Strisce con membrana HI-Flow™ Plus HF135
size 6 cm × 30.1 cm, pack of 5 laminated membrane cards
Sinonimo/i:
Membrana Hi-Flow™ Plus 135, HF, Hi-Flow, membrana a flusso laterale, membrana per immunodosaggio, striscia con membrana
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 5 laminated membrane cards
Livello qualitativo
Parametri
135 sec/4 cm capillary flow rate
Misura
6 cm × 30.1 cm
Descrizione generale
Applicazioni
- La membrana Hi-Flow™ Plus è un materiale grezzo di cruciale importanza idoneo ad essere impiegato in un ampio spettro di applicazioni per test a flusso laterale, compresi i test per malattie infettive (COVID-19, HIV, influenza, malaria, STD etc.), oltre che per la salute femminile, la rivelazione di biomarker, i test per l′abuso di droghe, lo sviluppo di farmaci, le analisi ambientali, le applicazioni in campo agricolo, la sicurezza alimentare, i test di qualità sui prodotti e la salute animale.
- Le membrane Hi-Flow™ Plus sono adatte all'uso con tutte le tecniche di analisi a flusso laterale, compresi i saggi di rivelazione competitivi, a sandwich e multiplex.
- Sono ottimizzate per l'uso in tipi di test sia qualitativi sia quantitativi e si accoppiano bene con particelle rivelatrici a flusso laterale, tra cui nanoparticelle d'oro colloidale, microsfere colorate/fluorescenti ecc.
- Le membrane Hi Flow™ Plus sono adatte all′uso in test a flusso laterale progettati per rivelare analiti presenti in un ampio ventaglio di matrici del campione, tra cui sangue, saliva, urina, tamponi nasofaringei, sudore e altri.
Caratteristiche e vantaggi
- Flusso & chimica della superficie uniformi, processo di produzione robusto
- Chimica superficiale brevettata ottimizzata per applicazioni di flusso laterale
- Livello di qualità elevato: MQ400
- Partner di fiducia e brand con decenni di esperienza nella produzione di membrane
- Capacità produttiva elevata, alti livelli di scorte, linee produttive multiple
- Confezioni di materiale pratiche e disponibili in svariati formati
- Offriamo una soluzione completa; accanto alle membrane Hi-Flow Plus disponiamo di materie prime per tutto il processo di produzione dei test a flusso laterale oltre che di servizi per lo sviluppo dei saggi (sigmaaldrich.com).
- Vantaggi: velocità del flusso capillare e spessore della membrana costanti
- La morfologia della superficie di qualità superiore assicura una distribuzione del flusso di reagenti attraverso la superficie della membrana regolare ed omogenea
- Formazione di linee di test e di controllo nette, intense ed uniformi
- Uniformità del prodotto all′interno del singolo lotto e tra lotti eccellente
- Migliore sensibilità di saggio
- Riproducibilità eccellente
- Rese produttive dei test a flusso laterale incrementate
- Tempi di consegna e di produzione rapidi
- Nessuna interruzione nella fornitura
- Supporto tecnico eccellente.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
WGK 3