Merck
Tutte le immagini(5)
Key Documents
HF075MC100
Millipore
Membrana Hi-Flow Plus 75
backing thickness 2 mil, filter W × L 6 cm × 30.1 cm, pack of 100 sheets
Sinonimo/i:
HF, Hi-Flow, Strisce con membrana HI-Flow Plus HF075, membrana a flusso laterale, membrana in nitrocellulosa, membrana per immunodosaggio
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Confezionamento
pack of 100 sheets
Livello qualitativo
Parametri
75 sec/4 cm capillary flow rate
Spessore supporto
2 mil
filter W × L
6 cm × 30.1 cm
Descrizione generale
Le membrane Hi-Flow Plus sono sviluppate e ottimizzate per l′uso nei test diagnostici rapidi a flusso laterale che richiedono affidabilità e prestazioni di livello superiore. I test a flusso laterale facilitano la rivelazione / quantificazione rapida e agevole di analiti come anticorpi e antigeni presenti in campioni biologici, tra cui sangue, saliva e urina. Le membrane Hi Flow Plus sono perfettamente indicate per queste applicazioni. Disponibili in una varietà di velocità del flusso capillare e di opzioni circa il supporto, scegliere le membrane Hi-Flow Plus può migliorare le prestazioni dei saggi e offrire la flessibilità necessaria per soddisfare un'ampia gamma di requisiti nella progettazione dei saggi. Hi-Flow Plus 75 (HF075) è indicata per i test in cui la velocità è cruciale, il campione è abbondante e la sensibilità del test non costituisce la preoccupazione principale. Questa confezione di Hi-Flow Plus 75 contiene 100 strisce con membrana preassemblate composte da una membrana Hi-Flow Plus 75 su una striscia di plastica di supporto.
Applicazioni
  • La membrana HI-Flow Plus è una materia prima impiegabile in un ampio ventaglio di applicazioni con test a flusso laterale, compresi i test per malattie infettive (COVID-19, HIV, influenza, malaria, STD etc.), oltre che per la salute femminile, la rivelazione di biomarker, i test per l′abuso di droghe, lo sviluppo di farmaci, le analisi ambientali, le applicazioni in campo agricolo, la sicurezza alimentare, i test di qualità sui prodotti e la salute animale.di qualità sui prodotti e la salute animale.
  • È indicata per essere impiegato con tutte le tecniche di analisi a flusso laterale, compresi i saggi di rivelazione competitivi, a sandwich e multiplex
  • È ottimizzata per l'uso sia in tipi di test qualitativi sia in tipi di test quantitativi e si accoppia bene con marcatori per test a flusso laterale come le nanoparticelle d'oro colloidale, le microsfere colorate/fluorescenti ecc.
  • È adatta all′uso in test a flusso laterale progettati per rivelare analiti presenti in un ampio ventaglio di matrici del campione, tra cui sangue, saliva, urina, tamponi nasofaringei, sudore e altri.
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche:
  • flusso e chimica della superficie uniformi, processo di produzione robusto
  • Chimica superficiale brevettata ottimizzata per applicazioni di flusso laterale
  • Livello di qualità elevato MQ400.
  • Partner di fiducia e brand con decenni di esperienza nella produzione di membrane
  • Capacità produttiva elevata, alti livelli di scorte, linee produttive multiple
  • Confezioni di materiale pratiche e disponibili in svariati formati
  • Quantità su scala industriale disponibili online con spedizione immediata
  • Offriamo una soluzione completa; accanto alle membrane Hi-Flow Plus disponiamo di materie prime per tutto il processo di produzione dei test a flusso laterale oltre che di servizi per lo sviluppo dei saggi: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/services/ivd-development-manufacturing/lateral-flow-services.
Vantaggi:
  • velocità del flusso capillare e spessore della membrana costanti
  • La morfologia della superficie di qualità superiore assicura una distribuzione del flusso di reagenti attraverso la superficie della membrana regolare ed omogenea
  • Formazione di linee di test e di controllo nette, intense ed uniformi
  • Uniformità del prodotto all′interno del singolo lotto e tra lotti eccellente
  • Migliore sensibilità di saggio
  • Eccellente riproducibilità
  • Rese produttive dei test a flusso laterale incrementate
  • Tempi di consegna e di produzione (lead time) rapidi
  • Nessuna interruzione nella fornitura
  • Supporto tecnico eccellente
Note legali
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3