Documenti fondamentali
HAWG03700
Millipore
Filtri a membrana MCE, pori da 0,45 μm
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic, white, gridded
Sinonimo/i:
Filtri a membrana MF-Millipore, pori da 0,45 µm, quadrettati
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
cellulose membrane
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Livello qualitativo
agenzia
in accordance with OSHA ID 160
Descrizione
37 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diametro
37 mm
Diam. filtro
37 mm
Spessore
150 μm
Colore
white
Indice di rifrazione
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
79 % porosity
Capacità
155 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
Punto di bolla
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: HAWG
L′impiego di miscele biologicamente inerti di acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa ha reso le membrane MF-Millipore tra le più utilizzate nelle applicazioni analitiche e di ricerca.
I filtri MF-Millipore senza tensioattivo Triton contengono quantità minime di umettante e sono caratterizzati da un tenore di estraibili in acqua inferiore rispetto ai normali filtri MF-Millipore.
Caratteristiche & vantaggi
- Filtri versatili per il monitoraggio biologico e ambientale
- Disponibili in un′ampia gamma di gradi di filtrazione, bianchi o neri, con o senza quadrettatura
- Sterilizzabili mediante ossido di etilene, irradiazione con raggi gamma o in autoclave
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Applicazioni
  • Chiarificazione di soluzioni acquose
  • Rimozione di particelle
  • Analisi delle particelle
  • Analisi microbiologiche
  • Isolamento di particelle pseudovirali in acque reflue
  • Microplastiche nelle acque di grado analitico
  • Binding di acidi nucleici, incluso l′eDNA
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazioni: comuni filtrazioni di laboratorio
  • Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
  • Istruzioni per l′uso: la filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può ricorrere alla filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45 μm (o più grandi) per trattenere i microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto al riparo dalle fonti di calore
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Cheng-Der Liu et al.
Journal of virology, 94(7) (2020-01-17)
The binding of Epstein-Barr Virus (EBV) nuclear antigen 1 (EBNA1) to the latent replication origin (oriP) triggers multiple downstream events to support virus-induced pathogenesis and tumorigenesis. Although EBV is widely recognized as a B-lymphotropic infectious agent, little is known about