HABG01300
Filtri a membrana MCE, pori da 0,45 μm
MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, black, gridded
Sinonimo/i:
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.45 µm pore size, gridded
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black filter
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Livello qualitativo
Descrizione
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, gridded, 100 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diametro
13 mm
Diam. filtro
13 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
2.5%
Colore
black
Matrice
MF-Millipore™
Dimensione pori
0.45 μm pore size
79 % porosity
Capacità
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Punto di bolla
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Applicazioni
- Fluorescent bacteriological assays
- Particle monitoring
- Bioassays
- Particle monitoring
- Microplastics analysis grade water
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3