Documenti fondamentali
GF173
Sigma-Aldrich
Proteina noggin, ricombinante umana
The human Noggin recombinant protein belongs to a group of diffusible proteins which bind to ligands of the TGF-β family & regulate their activity by inhibiting their access to signaling receptors.
Sinonimo/i:
NOG, SYM1, SYNS1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Saggio
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
Impurezze
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
La noggina appartiene a un gruppo di proteine diffusibili che si legano ai ligandi della famiglia TGF-β e ne regolano l'attività inibendo il loro accesso ai recettori di segnalazione. L'interazione tra i ligandi del TGF-β e i loro antagonisti naturali ha un significato biologico importante durante i processi di sviluppo, in cui la risposta cellulare può variare notevolmente a seconda della concentrazione locale della molecola di segnalazione. La noggina è stata originariamente identificata come un antagonista della BMP-4, la cui azione è fondamentale per la corretta formazione della testa e di altre strutture dorsali. Di conseguenza, è stato dimostrato che la noggina modula le attività di altre BMP, tra cui le BMP-2,-7,-13 e -14. La delezione mirata di noggina nei topi provoca la morte prenatale e un fenotipo recessivo che mostra un sistema scheletrico gravemente malformato. Al contrario, i topi transgenici che sovraesprimono la noggina negli osteoblasti maturi mostrano un'alterata differenziazione osteoblastica, una ridotta formazione ossea e una osteoporosi grave. La noggina umana ricombinante è un omodimero di 46 kDa legato tramite ponte disolfuro (120-10C) costituito da due catene polipeptidiche di 206 aminoacidi. All'analisi SDS PAGE in condizioni riducenti, la noggina glicosilata monomerica migra a un peso molecolare apparente di circa 28,0-33,0 kDa.
Origine del prodotto: Cellule HEK293
Specificità
Reattività crociata
Topo, pollo
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Sottocategoria di ricerca
Fattori di crescita & recettori
Qualità
Saggio di attività biologica: Determinata dalla capacità di inibire la produzione di fosfatasi alcalina indotta da 5,0 ng/ml di BMP-4 da parte delle cellule condrogeniche ATDC. La ED50 attesa per questo effetto è di 2,0-3,0 ng/mL di Noggin.
Stato fisico
Il prodotto viene filtrato su un filtro da 0,2 micron prima della liofilizzazione.
Stoccaggio e stabilità
Mantenere a -20°C per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1